Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Calpain-2 catalytic subunit Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Calpain-2 catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5757-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15937539
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Calpain-2 catalytic subunit Protein
Research Use Only
CAPN2
Recombinant Protein
E. coli
YPNTFWMNPQ YLIKLEEEDE DQEDGESGCT FLVGLIQKHR RRQRKMGEDM HTIGFGIYEV PEELTGQTNI HLSKNFFLTH RARERSDTFI NLREVLNRFK LPPGEYILVP STFEPNKDGD FCIRVFSEKK ADYQVVDDEI EADLEENDAS EDDIDDGFRR LFAQLAGEDA EISAFELQTI LRRVLAKRQD IKSDGFSIET CRIMVDMLDS DGSAKLGLKE FYILWTKIQK YQKIYREIDV DRSGTMNSYE MRKALEEAGF KLPCQLHQVI VARFADDQLI IDFDNFVRCL VRLETLFRIS KQLDSENTGT IELDLISWLC FSVL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Full Length
Pig
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol