missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Calpain-2 catalytic subunit Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Calpain-2 catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Name | Calpain-2 catalytic subunit Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | CAPN2 |
Proteinlänge | Full Length |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15917539
|
enQuireBio™
QP5757-EC-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15937539
|
enQuireBio™
QP5757-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15927539
|
enQuireBio™
QP5757-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15947539
|
enQuireBio™
QP5757-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15957539
|
enQuireBio™
QP5757-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15967539
|
enQuireBio™
QP5757-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Calpain-2 catalytic subunit Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Pig | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
CAPN2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YPNTFWMNPQ YLIKLEEEDE DQEDGESGCT FLVGLIQKHR RRQRKMGEDM HTIGFGIYEV PEELTGQTNI HLSKNFFLTH RARERSDTFI NLREVLNRFK LPPGEYILVP STFEPNKDGD FCIRVFSEKK ADYQVVDDEI EADLEENDAS EDDIDDGFRR LFAQLAGEDA EISAFELQTI LRRVLAKRQD IKSDGFSIET CRIMVDMLDS DGSAKLGLKE FYILWTKIQK YQKIYREIDV DRSGTMNSYE MRKALEEAGF KLPCQLHQVI VARFADDQLI IDFDNFVRCL VRLETLFRIS KQLDSENTGT IELDLISWLC FSVL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |