Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Calpain-2 catalytic subunit Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Calpain-2 catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5757-ec-200ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15947539
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Calpain-2 catalytic subunit Protein
Research Use Only
CAPN2
Recombinant Protein
E. coli
YPNTFWMNPQ YLIKLEEEDE DQEDGESGCT FLVGLIQKHR RRQRKMGEDM HTIGFGIYEV PEELTGQTNI HLSKNFFLTH RARERSDTFI NLREVLNRFK LPPGEYILVP STFEPNKDGD FCIRVFSEKK ADYQVVDDEI EADLEENDAS EDDIDDGFRR LFAQLAGEDA EISAFELQTI LRRVLAKRQD IKSDGFSIET CRIMVDMLDS DGSAKLGLKE FYILWTKIQK YQKIYREIDV DRSGTMNSYE MRKALEEAGF KLPCQLHQVI VARFADDQLI IDFDNFVRCL VRLETLFRIS KQLDSENTGT IELDLISWLC FSVL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Full Length
Pig
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol