Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CNTF Protein
A cDNA sequence encoding the CNTF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10559-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924248
  • 212.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CNTF Protein
Research Use Only
Fully biologically active by its ability to phosphorylate STAT3 in several cells lines.
Rat
Untagged
Lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in water containing 0.025% NaHCO3.
25 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
AFAEQTPLTL HRRDLSSRSIWLARKIRSDLTALMESYVKHQGLNKNINLDSVDGVPVASTDRWSEMTEAERLQENLQAYRTFQGMLTKLLEDQRVHFTPTEGDFHQAIHTLMLQVSAFAYQLEELMVLLEQKIPENEADGMPATVGDGGLFEKKLWGLKVLQELSQWTVRSIHDLRVISSHQMGISALESHYGAKDKQM
Greater than 99.0% as determined by:(a) Analysis by Gel Filtration. (b) Analysis by SDS-PAGE.