Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Collagen alpha-1(I) chain Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Collagen alpha-1(I) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9077-ye-200ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16047581
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_445756.1
Collagen alpha-1(I) chain Protein
Research Use Only
Col1a1
Recombinant Protein
Yeast
QRGERGFPGL PGPSGEPGKQ GPSGASGERG PPGPMGPPGL AGPPGESGRE GSPGAEGSPG RDGAPGAKGD RGETGPAGPP GAPGAPGAPG PVGPAGKNGD RGETGPAGPA GPIGPAGARG PAGPQGPRGD KGETGEQGDR GIKGHRGFSG LQGPPGSPGS PGEQGPSGAS GPAGPRGPPG SAGSPGKDGL NGLPGPIGPP GPRGRTGDSG PAGPPGPPGP PGPPGPPSGG YDFSFLPQPP QEKSQDGGRY YRA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29393
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol