Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Collagen alpha-1(I) chain Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Collagen alpha-1(I) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_445756.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 29393 |
Name | Collagen alpha-1(I) chain Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16017581
|
enQuireBio™
QP9077-YE-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16037581
|
enQuireBio™
QP9077-YE-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16027581
|
enQuireBio™
QP9077-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16047581
|
enQuireBio™
QP9077-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16057581
|
enQuireBio™
QP9077-YE-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16067581
|
enQuireBio™
QP9077-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_445756.1 | |
Collagen alpha-1(I) chain Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29393 | |
Research Use Only | |
Col1a1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QRGERGFPGL PGPSGEPGKQ GPSGASGERG PPGPMGPPGL AGPPGESGRE GSPGAEGSPG RDGAPGAKGD RGETGPAGPP GAPGAPGAPG PVGPAGKNGD RGETGPAGPA GPIGPAGARG PAGPQGPRGD KGETGEQGDR GIKGHRGFSG LQGPPGSPGS PGEQGPSGAS GPAGPRGPPG SAGSPGKDGL NGLPGPIGPP GPRGRTGDSG PAGPPGPPGP PGPPGPPSGG YDFSFLPQPP QEKSQDGGRY YRA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |