Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FABP1 Protein
A cDNA sequence encoding the FABP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | FABP1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Rat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15928518
|
enQuireBio™
QP11831-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15918518
|
enQuireBio™
QP11831-25UG |
25 μg |
212.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15908518
|
enQuireBio™
QP11831-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 26-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
FABP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rat | |
His | |
The FABP1 solution (1 mg/1ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNFSGKY QVQSQENFEP FMKAMGLPED LIQKGKDIKG VSEIVHEGKK VKLTITYGSK VIHNEFTLGE ECELETMTGE KVKAVVKMEG DNKMVTTFKG IKSVTEFNGD TITNTMTLGD IVYKRVSKRI | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |