Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FGF 21 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF 21 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10600-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914378
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
FGF 21 Protein
Research Use Only
The ED50 determined by a cell proliferation assay using murine NIH/3T3 cells is less than 700 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.4 M 1000 IU/mg in the presence of 5microg/ml of rMuKlotho-beta.
Rat
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4.
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
AYPISDSSPL LQFGGQVRQR YLYTDDDQDT EAHLEIREDG TVVGTAHRSP ESLLELKALK PGVIQILGVK ASRFLCQQPD GTLYGSPHFD PEACSFRELL LKDGYNVYQS EAHGLPLRLP QKDSQDPATR GPVRFLPMPG LPHEPQEQPG VLPPEPPDVG SSDPLSMVEP LQGRSPSYAS
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.