Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FGF 21 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF 21 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | FGF 21 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | The ED50 determined by a cell proliferation assay using murine NIH/3T3 cells is less than 700 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.4 M 1000 IU/mg in the presence of 5microg/ml of rMuKlotho-beta. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15934378
|
enQuireBio™
QP10600-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924378
|
enQuireBio™
QP10600-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914378
|
enQuireBio™
QP10600-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
FGF 21 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AYPISDSSPL LQFGGQVRQR YLYTDDDQDT EAHLEIREDG TVVGTAHRSP ESLLELKALK PGVIQILGVK ASRFLCQQPD GTLYGSPHFD PEACSFRELL LKDGYNVYQS EAHGLPLRLP QKDSQDPATR GPVRFLPMPG LPHEPQEQPG VLPPEPPDVG SSDPLSMVEP LQGRSPSYAS | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 determined by a cell proliferation assay using murine NIH/3T3 cells is less than 700 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.4 M 1000 IU/mg in the presence of 5microg/ml of rMuKlotho-beta. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4. |