Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL6 / Interleukin-6 Protein
Recombinant Protein
112.00 € - 7420.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_036721.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 24498 |
Name | IL6 / Interleukin-6 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15936269
|
enQuireBio™
QP5501-2UG |
2 μg |
112.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916269
|
enQuireBio™
QP5501-10UG |
10 μg |
263.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906269
|
enQuireBio™
QP5501-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15946269
|
enQuireBio™
QP5501-500UG |
500 μg |
4515.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926269
|
enQuireBio™
QP5501-1MG |
1 mg |
7420.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_036721.1 | |
IL6 / Interleukin-6 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat IL6 / Interleukin-6 induces 7TD1 cell proliferation (typical ED50 is ? 10 pg/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
0.1% Trifluoroacetic Acid (TFA) + 2:1 mannitol to protein |
24498 | |
Research Use Only | |
IL6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFPTSQVRRG DFTEDTTHNR PVYTTSQVGG LITYVLREIL EMRKELCNGN SDCMNSDDAL SENNLKLPEI QRNDGCFQTG YNQEICLLKI CSGLLEFRFY LEFVKNNLQD NKKDKARVIQ SNTETLVHIF KQEIKDSYKI VLPTPTSNAL LMEKLESQKE WLRTKTIQLI LKALEEFLKV TMRSTRQT | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |