Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL6 / Interleukin-6 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5501-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926269
  • 7420.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_036721.1
IL6 / Interleukin-6 Protein
Research Use Only
IL6
Recombinant Protein
E. coli
MFPTSQVRRG DFTEDTTHNR PVYTTSQVGG LITYVLREIL EMRKELCNGN SDCMNSDDAL SENNLKLPEI QRNDGCFQTG YNQEICLLKI CSGLLEFRFY LEFVKNNLQD NKKDKARVIQ SNTETLVHIF KQEIKDSYKI VLPTPTSNAL LMEKLESQKE WLRTKTIQLI LKALEEFLKV TMRSTRQT
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
24498
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Rat IL6 / Interleukin-6 induces 7TD1 cell proliferation (typical ED50 is ? 10 pg/ml).
Rat
Untagged
0.1% Trifluoroacetic Acid (TFA) + 2:1 mannitol to protein