Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat KGF 2 Protein
A cDNA sequence encoding the KGF 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name KGF 2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15925018
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10736-5UG
5 μg
137.00 €
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15915018
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10736-25UG
25 μg
212.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15905018
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10736-1MG
1 mg
4090.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
KGF 2 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Rat
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4 containing 5% trehalose.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
QALGQDMVSP EATNSSSSSS SSSSSSSFSS PSSAGRHVRS YNHLQGDVRW RKLFSFTKYF LKIEKNGKVS GTKKENCPYS ILEITSVEIG VVAVKAINSN YYLAMNKKGK LYGSKEFNND CKLKERIEEN GYNTYASFNW QHNGRQMYVA LNGKGAPRRG QKTRRKNTSA HFLPMVVHS
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.