Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat REG3B / Pap1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) REG3B / Pap1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7120-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16077430
  • 2360.00 € / 500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_445741.1
REG3B / Pap1 Protein
Research Use Only
Reg3b
Recombinant Protein
E. coli
EDSPKKIPSA RISCPKGSQA YGSYCYALFQ IPQTWFDAEL ACQKRPEGHL VSVLNVAEAS FLASMVKNTG NSYQYTWIGL HDPTLGGEPN GGGWEWSNND IMNYVNWERN PSTALDRGFC GSLSRSSGFL RWRDTTCEVK LPYVCKFTG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24618
500 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol