Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat REG3B / Pap1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) REG3B / Pap1, was expressed in the hosts and tags indicated.
364.00 € - 3745.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_445741.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 24618 |
Name | REG3B / Pap1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16047430
|
enQuireBio™
QP7120-10UG |
10 μg |
364.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16087430
|
enQuireBio™
QP7120-50UG |
50 μg |
515.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16037430
|
enQuireBio™
QP7120-100UG |
100 μg |
860.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16067430
|
enQuireBio™
QP7120-200UG |
200 μg |
1390.00 €
200 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16077430
|
enQuireBio™
QP7120-500UG |
500 μg |
2360.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16057430
|
enQuireBio™
QP7120-1MG |
1 mg |
3745.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_445741.1 | |
REG3B / Pap1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24618 | |
Research Use Only | |
Reg3b | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EDSPKKIPSA RISCPKGSQA YGSYCYALFQ IPQTWFDAEL ACQKRPEGHL VSVLNVAEAS FLASMVKNTG NSYQYTWIGL HDPTLGGEPN GGGWEWSNND IMNYVNWERN PSTALDRGFC GSLSRSSGFL RWRDTTCEVK LPYVCKFTG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |