Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque IL 16 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10694-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15934678
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IL 16 Protein
Research Use Only
Fully biologically active when compared to standard. Determined by its ability to chemoattract human CD4+ T-Lymphocytes using a concentration range of 50.0-100.0ng/ml corresponding to a Specific Activity of 10,000-20,000IU/mg.
Rhesus Macaque
Untagged
Lyophilized from a 0.2?m filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
2 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
SAASASAASD VSVESSAEAT VYTVTLEKMS AGLGFSLEGG KGSLHGDKPL TINRIFKGAA SEQSETIQPG DEILQLAGTA MQGLTRFEAW NIIKALPDGP VTIVIRRKSL QPKETTAAAD S
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE.