Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque IL 16 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7090.00 €
Spezifikation
Name | IL 16 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | Fully biologically active when compared to standard. Determined by its ability to chemoattract human CD4+ T-Lymphocytes using a concentration range of 50.0-100.0ng/ml corresponding to a Specific Activity of 10,000-20,000IU/mg. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15934678
|
enQuireBio™
QP10694-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914678
|
enQuireBio™
QP10694-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924678
|
enQuireBio™
QP10694-1MG |
1 mg |
7090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
IL 16 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SAASASAASD VSVESSAEAT VYTVTLEKMS AGLGFSLEGG KGSLHGDKPL TINRIFKGAA SEQSETIQPG DEILQLAGTA MQGLTRFEAW NIIKALPDGP VTIVIRRKSL QPKETTAAAD S | |
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Fully biologically active when compared to standard. Determined by its ability to chemoattract human CD4+ T-Lymphocytes using a concentration range of 50.0-100.0ng/ml corresponding to a Specific Activity of 10,000-20,000IU/mg. | |
Rhesus Macaque | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2?m filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |