missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rhesus Macaque IL-5 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
505.39 €
Spezifikation
Molekulargewicht | 13.1 kDa (monomer) |
---|---|
Name | IL-5 |
Menge | 25μg |
Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived rhesus macaque IL-5 protein Ile20-Ser134 |
Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18108280
|
R&D Systems™
2707-RM-025 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
505.39 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18371408
|
R&D Systems™
2707-RM-025/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
505.39 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The Recombinant Rhesus Macaque IL-5 Protein is derived from NS0. The Recombinant Rhesus Macaque IL-5 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
13.1 kDa (monomer) | |
25μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
IL-5 | |
Mouse myeloma cell line,NS0-derived rhesus macaque IL-5 protein Ile20-Ser134 | |
Disulfide-linked homodimer | |
Recombinant |