Learn More
enQuireBio™ Recombinant Toxoplasma Gondii Toxoplasma P32 Protein
A cDNA sequence encoding the Toxoplasma P32 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13788-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924709
  • 238.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Toxoplasma Gondii Toxoplasma P32 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Sterile Filtered solution containing containing PBS and 25mM arginine.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Toxoplasma Gondii
His
Toxoplasma protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).