Learn More
enQuireBio™ Recombinant Toxoplasma Gondii Toxoplasma P32 Protein
A cDNA sequence encoding the Toxoplasma P32 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name | Toxoplasma Gondii Toxoplasma P32 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Toxoplasma Gondii |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924709
|
enQuireBio™
QP13788-100UG |
100 μg |
238.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15944709
|
enQuireBio™
QP13788-500UG |
500 μg |
910.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15934709
|
enQuireBio™
QP13788-1MG |
1 mg |
1815.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Toxoplasma Gondii Toxoplasma P32 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Toxoplasma Gondii | |
His | |
Toxoplasma protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Sterile Filtered solution containing containing PBS and 25mM arginine. |