Learn More
enQuireBio™ Recombinant Yeast GLRX2 Yeast Protein
A cDNA sequence encoding the GLRX2 Yeast was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11991-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15939028
  • 212.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
852124
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
METNFSFDSN LIVIIIITLF ATRIIAKRFL STPKMVSQET VAHVKDLIGQ KEVFVAAKTY CPYCKATLST LFQELNVPKS KALVLELDEM SNGSEIQDAL EEISGQKTVP NVYINGKHIG GNSDLETLKK NGKLAEILKP VFQ
Purity of GRX2 is greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
GLRX2 Protein
Research Use Only
GRX2
Yeast
His
Glutaredoxin-2 solution contains 25mM Tris-HCl pH 7.5 and 0.01% Na Azide.