Learn More
enQuireBio™ Recombinant Yeast GLRX2 Yeast Protein
A cDNA sequence encoding the GLRX2 Yeast was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 2270.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 852124 |
---|---|
Name | GLRX2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | GRX2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15919028
|
enQuireBio™
QP11991-10UG |
10 μg |
137.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15939028
|
enQuireBio™
QP11991-50UG |
50 μg |
212.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15929028
|
enQuireBio™
QP11991-1MG |
1 mg |
2270.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
852124 | |
Research Use Only | |
GRX2 | |
Yeast | |
His | |
Glutaredoxin-2 solution contains 25mM Tris-HCl pH 7.5 and 0.01% Na Azide. |
GLRX2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
METNFSFDSN LIVIIIITLF ATRIIAKRFL STPKMVSQET VAHVKDLIGQ KEVFVAAKTY CPYCKATLST LFQELNVPKS KALVLELDEM SNGSEIQDAL EEISGQKTVP NVYINGKHIG GNSDLETLKK NGKLAEILKP VFQ | |
Purity of GRX2 is greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |