Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zika Envelope Protein
A cDNA sequence encoding the Zika Envelope was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13997-HIS-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15905369
  • 910.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Zika Envelope Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MMMASKDATS SVDGASGAGQ LVPEVNASDP LAMDPVAGSS TAVATAGQVN PIDPWIINNF VQAPQGEFTI SPNNTPGDVL FDLSLGPHLN PFLLHLSQMY NGWVGNMRVR IMLAGNAFTA GKIIVSCIPP GFGSHNLTIA QATLFPHVIA DVRTLDPIEV PLEDVRNVLF HNNDRNQQTM RLVCMLYTPL RTGGGTGDSF VVAGRVMTCP SPDFNFLFLV PPTVEQKTRP FTLPNLPLSS LSNSRAPLPI SSMGISPDNV QSVQFQNGRC TLDGRLVGTT PVSLSHVAKI RGTSNGTVIN LTELDGTPFH PFEGPAPIGF PDLGGCDWHI NMTQFGHSSQ TQYDVDTTPD TFVPHLGSIQ ANGIGSGNYV GVLSWISPPS HPSGSQVDLW KIPNYGSSIT EATHLAPSVY PPGFGEVLVF FMSKMPGPGA YNLPCLLPQE YISHLASEQA PTVGEAALLH YVDPDTGRNL GEFKAYPDGF LTCVPNGASS GPQQLPINGV FVFVSWVSRF YQLKPVGTAS SARGRLGLRR
Zika Envelope protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Zika
His
Zika Envelope protein solution contains PBS and 25mM arginine.