Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zika Envelope Protein
A cDNA sequence encoding the Zika Envelope was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name | Zika Envelope Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Zika |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15995359
|
enQuireBio™
QP13997-HIS-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15975359
|
enQuireBio™
QP13997-HIS-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915369
|
enQuireBio™
QP13997-HIS-50UG |
50 μg |
730.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15965359
|
enQuireBio™
QP13997-HIS-100UG |
100 μg |
238.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905369
|
enQuireBio™
QP13997-HIS-500UG |
500 μg |
910.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15985359
|
enQuireBio™
QP13997-HIS-1MG |
1 mg |
1815.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Zika Envelope Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Zika | |
His | |
Zika Envelope protein solution contains PBS and 25mM arginine. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MMMASKDATS SVDGASGAGQ LVPEVNASDP LAMDPVAGSS TAVATAGQVN PIDPWIINNF VQAPQGEFTI SPNNTPGDVL FDLSLGPHLN PFLLHLSQMY NGWVGNMRVR IMLAGNAFTA GKIIVSCIPP GFGSHNLTIA QATLFPHVIA DVRTLDPIEV PLEDVRNVLF HNNDRNQQTM RLVCMLYTPL RTGGGTGDSF VVAGRVMTCP SPDFNFLFLV PPTVEQKTRP FTLPNLPLSS LSNSRAPLPI SSMGISPDNV QSVQFQNGRC TLDGRLVGTT PVSLSHVAKI RGTSNGTVIN LTELDGTPFH PFEGPAPIGF PDLGGCDWHI NMTQFGHSSQ TQYDVDTTPD TFVPHLGSIQ ANGIGSGNYV GVLSWISPPS HPSGSQVDLW KIPNYGSSIT EATHLAPSVY PPGFGEVLVF FMSKMPGPGA YNLPCLLPQE YISHLASEQA PTVGEAALLH YVDPDTGRNL GEFKAYPDGF LTCVPNGASS GPQQLPINGV FVFVSWVSRF YQLKPVGTAS SARGRLGLRR | |
Zika Envelope protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE. |