Learn More
Buerkle™ Reduziernippel mit Außengewinde
Aus Polypropylen.
Marke: Buerkle™ 8506-3410
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01250kg
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Autoklavierbar bis zu 121 °C
- Unbedenklich für die Verwendung mit Lebensmitteln
- Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Spezifikation
EU-Lebensmittel | |
Polypropylen | |
3/4 bis 1 Zoll |
Autoklavierbar | |
Nippel reduziert außen | |
18 mm |