Learn More
Abeba™ Reflexor™ 36903 Schuhe
Der elektrostatisch ableitende Schuh enthält eine PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 36903/41
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.85000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Glattes Leder, weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- 2Austauschbare Reflexor™ Einlagen (Artikel-Nr. 3565/3567)
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Spannbereich mit elastischem Band
- Schnallenverschluss
- Handgenähte Naht
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Mikrofaser | |
41 | |
Polyurethan |
Weiß | |
Leder | |
Rutschfest | |
36903 |