Learn More
Abeba™ Reflexor™ 36903 Schuhe
Der elektrostatisch ableitende Schuh enthält eine PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
128.73 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
---|---|
Farbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15670798
|
Abeba™
36903/36 |
36 |
128.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15680798
|
Abeba™
36903/37 |
37 |
128.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15690798
|
Abeba™
36903/38 |
38 |
128.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15600808
|
Abeba™
36903/39 |
39 |
128.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15610808
|
Abeba™
36903/40 |
40 |
128.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15620808
|
Abeba™
36903/41 |
41 |
128.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15630808
|
Abeba™
36903/42 |
42 |
128.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Glattes Leder, weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- 2Austauschbare Reflexor™ Einlagen (Artikel-Nr. 3565/3567)
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Spannbereich mit elastischem Band
- Schnallenverschluss
- Handgenähte Naht
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
36903 |
Weiß | |
Leder | |
Polyurethan |