Learn More
Regorafenib monohydrate, MedChemExpress
Beschreibung
Regorafenib (BAY 73-4506) monohydrate is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib monohydrate shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Regorafenib monohydrate |
| CAS | 1019206-88-2 |
| Farbe | Orange |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H17ClF4N4O4 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | BAY 73-4506 monohydrate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (99.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)=C1)Cl)NC2=CC=C(OC3=CC(C(NC)=O)=NC=C3)C=C2F.O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 500.83 |
| Mehr anzeigen |