Learn More
Regorafenib monohydrate, MedChemExpress
Beschreibung
Regorafenib (BAY 73-4506) monohydrate is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib monohydrate shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Regorafenib monohydrate |
| CAS | 1019206-88-2 |
| Farbe | Orange |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H17ClF4N4O4 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | BAY 73-4506 monohydrate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (99.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)=C1)Cl)NC2=CC=C(OC3=CC(C(NC)=O)=NC=C3)C=C2F.O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 500.83 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?