Learn More
Regorafenib monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463828
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 16463828
Marke: Medchem Express HY10331A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Regorafenib (BAY 73-4506) monohydrate is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib monohydrate shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.
Regorafenib (BAY 73-4506) monohydrate is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib monohydrate shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Regorafenib monohydrate
CAS 1019206-88-2
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H17ClF4N4O4
Menge 10 mg
Synonym BAY 73-4506 monohydrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (99.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)=C1)Cl)NC2=CC=C(OC3=CC(C(NC)=O)=NC=C3)C=C2F.O
Molekulargewicht (g/mol) 500.83
Formelmasse 500.83
Reinheit (%) 97.96%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.