Learn More
Regorafenib monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200097262
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16484866 100 mg 100 Milligramm
16463828 10 mg 10 Milligramm
16410207 50 mg -
3 options
Artikelnummer. 16484866
Marke: Medchem Express HY10331A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Regorafenib (BAY 73-4506) monohydrate is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib monohydrate shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.
Regorafenib (BAY 73-4506) monohydrate is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib monohydrate shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Regorafenib monohydrate
CAS 1019206-88-2
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H17ClF4N4O4
Menge 100 mg
Synonym BAY 73-4506 monohydrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (99.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)=C1)Cl)NC2=CC=C(OC3=CC(C(NC)=O)=NC=C3)C=C2F.O
Molekulargewicht (g/mol) 500.83
Formelmasse 500.83
Reinheit (%) 97.96%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease