Learn More
Reparixin L-lysine salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476398
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 16476398
Marke: Medchem Express HY15252
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Reparixin L-lysine salt is an allosteric inhibitor of chemokine receptor 1/2 (CXCR1/2) activation.
Reparixin L-lysine salt is an allosteric inhibitor of chemokine receptor 1/2 (CXCR1/2) activation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Reparixin L-lysine salt
CAS 266359-93-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H35N3O5S
Menge 10 mg
Synonym Repertaxin L-lysine salt
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (232.79 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (232.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CCCCN)C(O)=O.CS(=O)(NC([C@@H](C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 429.57
Formelmasse 429.57
Reinheit (%) 98.05%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.