Learn More
Restek™ Presents Hamilton PTFE Fluorocarbon Resin-Tip, Gas-Tight Syringes: Needle Sold Separately
Suitable for gases or liquids, for maximum inertness.
Marke:  Restek™ 24584
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10064883
  • 172.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • High accuracy of dispensed volumes
  • Interchangeable barrels, plungers, and tips extend performance and increase cost-effectiveness
  • Without slots
Spezifikation
Spezifikation
PTFE (Tip)
Hamilton PTFE Tip, Gas-Tight Syringes
Ea.
No Slots
Suitable for gases or liquids for maximum inertness
1002
2.5 mL
Luer Lock