missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Replacement CarboFrit Inserts

CarboFrit plugs with OD slightly larger than 4mm ID of glass liners conform to the ID of the liner thereby preventing voids in the packing.

Marke:  Restek™ 20295

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01300kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10436641

  • 90.75 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Part No. 20294
  • For Liner ID >4mm
  • Quantity: 10/Pk.
Part No. 20295
  • For Liner ID ≤4mm
  • Quantity: 10/Pk.
Spezifikation

Spezifikation

Frit
10 Pack
Sleeves Less Than or Equal to 4 mm I.D.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote