missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Replacement CarboFrit Inserts

CarboFrit plugs with OD slightly larger than 4mm ID of glass liners conform to the ID of the liner thereby preventing voids in the packing.

90.75 €

Spezifikation

Typ Frit
Verpackungsmenge 10 Pack
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
10792603
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Restek™
20294
Sleeves Greater Than 4 mm I.D.
90.75 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10436641
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Restek™
20295
Sleeves Less Than or Equal to 4 mm I.D.
90.75 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Part No. 20294
  • For Liner ID >4mm
  • Quantity: 10/Pk.
Part No. 20295
  • For Liner ID ≤4mm
  • Quantity: 10/Pk.
Spezifikation

Spezifikation

Frit
10 Pack
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen