Learn More
Restek™ Rtx™-1 Capillary Columns
Similar in polarity to DB-1 and HP-1
Marke:  Restek™ 10184
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10116533
  • 900.24 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Nonpolar; coated with crossbonded polydimethylsiloxane (100% dimethylpolysiloxane)
  • Manufactured from high-quality fused silica tubing
  • Surrounded by a rugged stainless-steel cage
  • Excellent thermal stability for low bleed at high temperatures
Solvents, Petroleum products, Pharmaceuticals, Waxes, Fuel oils
Spezifikation
Spezifikation
0.32 mm
Rtx™-1
Hydrocarbons Analysis, Pesticide Analysis, Simulated Distillation, PCB Congener Analysis, Gases Analysis, Natural Gas Odorants Analysis, Sulfur Compounds Analysis, Natural Gas Odorants Analysis, Sulfur Compounds Analysis, Semivolatiles Analysis, Hydrocarbons, Semivolatiles Analysis
-60°C to +280/300°C
30 m
Non polar
G1, G2, G38
350°C
3 μm
3 μm
Stainless Steel
Fused Silica