Learn More
Restek™ Rtx™-1 Capillary Columns
Similar in polarity to DB-1 and HP-1
900.24 € - 1007.93 €
Spezifikation
Stationäre Phase | Rtx™-1 |
---|---|
USP-Typ | G1, G2, G38 |
Beschichtung | Fused Silica |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15198966
|
Restek™
10124 |
0.32 mm | 0.25 μm | 30 m | -60°C to +330/350°C |
900.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10430847
|
Restek™
10154 |
0.32 mm | 1 μm | 30 m | -60°C to +320/340°C |
900.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10116533
|
Restek™
10184 |
0.32 mm | 3 μm | 30 m | -60°C to +280/300°C |
900.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10087611
|
Restek™
10155 |
0.53 mm | 1 μm | 30 m | -60°C to +310/330°C |
1007.93 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Nonpolar; coated with crossbonded polydimethylsiloxane (100% dimethylpolysiloxane)
- Manufactured from high-quality fused silica tubing
- Surrounded by a rugged stainless-steel cage
- Excellent thermal stability for low bleed at high temperatures
Solvents, Petroleum products, Pharmaceuticals, Waxes, Fuel oils
Spezifikation
Rtx™-1 | |
G1, G2, G38 | |
Fused Silica |