Learn More
Restek™ Rtx™-1 Capillary Columns
Similar in polarity to DB-1 and HP-1
Marke:  Restek™ 10124
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15198966
  • 900.24 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nonpolar; coated with crossbonded polydimethylsiloxane (100% dimethylpolysiloxane)
  • Manufactured from high-quality fused silica tubing
  • Surrounded by a rugged stainless-steel cage
  • Excellent thermal stability for low bleed at high temperatures
Solvents, Petroleum products, Pharmaceuticals, Waxes, Fuel oils
Spezifikation
Spezifikation
0.32 mm
Rtx™-1
Essential Oils Analysis, PCB Congener Analysis, Oxygenates Analysis, PCB Congener Analysis, Simulated Distillation, Natural Gas Odorants Analysis, Gases Analysis, Natural Gas Odorants Analysis, Hydrocarbons, Essential Oils, Hydrocarbons, Semivolatiles Analysis
-60 bis +330/350 °C
30 m
Unpolar
G1, G2, G38
350 °C
0,25 μm
0,25 μm
Edelstahl
Quarzglas