Learn More
Restek™ RTX™-225 Capillary Columns
Similar to DB-225 and HP-225 columns
Marke:  Restek™ 14023
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12945759
  • 905.08 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Crossbond™ 50% cyanopropylmethyl/50% phenylmethyl polysiloxane provides low bleed, increased column life, and solvent rinsability
  • Ideal confirmation column
  • High thermal stability and inertness
  • Ideal for the analysis of fatty acid methyl esters (FAMEs), sugar derivatives, and food and flavor analysis
  • Include individual test chromatogram
Spezifikation
Spezifikation
0.25 mm
Rtx™-225
FAMEs Analysis, Carbohydrates, Sterols Analysis, Flavor Compounds Analysis
40°C to 220/240°C
30 m
Polar
G7, G19
350°C
0.25 μm
0.25 μm
Stainless Steel
Fused Silica