Learn More
Restek™ RTX™-225 Capillary Columns
Similar to DB-225 and HP-225 columns
905.08 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12945759
|
Restek™
14023 |
0.25 mm | 0.25 μm | 30 m |
905.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Crossbond™ 50% cyanopropylmethyl/50% phenylmethyl polysiloxane provides low bleed, increased column life, and solvent rinsability
- Ideal confirmation column
- High thermal stability and inertness
- Ideal for the analysis of fatty acid methyl esters (FAMEs), sugar derivatives, and food and flavor analysis
- Include individual test chromatogram
Spezifikation
Polar |