Learn More
Restek™ Rtx™-5MS Capillary Columns
Developed specifically for GC/MS.
Marke:  Restek™ 12620
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13081270
  • 566.28 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Nonpolar; 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Exceptionally low bleed at high temperatures
  • Undergo rigorous QA testing to ensure they exceed the requirements of even the most sensitive MS
Pesticides, PCBs, Aromatic hydrocarbons, Environmental samples, Essential oils
Spezifikation
Spezifikation
0.25 mm
Rtx™-5 MS
Hydrocarbon Analysis, Solvent Impurities Analysis, Pesticide Analysis, Hydrocarbon Analysis, PCB Congener Analysis, Essential Oils, Semivolatiles Analysis
-60°C to +330/350°C
15 m
Low polar
G27, G36
350°C
0.25 μm
0.25 μm
Stainless Steel
Fused Silica