Learn More
Restek™ Rxi™5Sil MS Capillary Columns
Engineered to be a low-bleed GC-MS column
Marke:  Restek™ 43602
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10408334
  • 882.09 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • General-purpose columns
  • Excellent inertness for active compounds
  • Ideal for GC-MS analysis of semivolatiles, polycyclic aromatic compounds, chlorinated hydrocarbons, phthalates, phenols, amines, organochlorine pesticides, organophosphorus pesticides, drugs, solvent impurities, and hydrocarbons
  • Temperature range: -60°C to 350°C
Spezifikation
Spezifikation
0.18 mm
Organophosphorous Pesticides Analysis, Polycyclic Aromatic Compounds, Polycyclic Aromatic Compounds, Chlorinated Hydrocarbons, Phenols, Amines, Amines, Organophosphorous Pesticides, Organophosphorous Pesticides, Drugs, Solvent Impurities Analysis
-60 bis +330/350 °C
20 m
Low polar
Rxi™-5Sil MS
0,18 μm
0.18 μm
Quarzglas
Quarzglas