Learn More
Restek™ Rxi™5Sil MS Capillary Columns
Engineered to be a low-bleed GC-MS column
882.09 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10408334
|
Restek™
43602 |
0.18 mm | 0.18 μm | 20 m |
882.09 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15115114
|
Restek™
43604 |
0.18 mm | 0.36 μm | 20 m |
882.09 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- General-purpose columns
- Excellent inertness for active compounds
- Ideal for GC-MS analysis of semivolatiles, polycyclic aromatic compounds, chlorinated hydrocarbons, phthalates, phenols, amines, organochlorine pesticides, organophosphorus pesticides, drugs, solvent impurities, and hydrocarbons
- Temperature range: -60°C to 350°C
Spezifikation
Fused Silica |