missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Retaspimycin Hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486447
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486447 5 mg -
16480097 50 mg 50 Milligramm
16454786 100 mg -
16430979 1 mg -
16413718 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16486447 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10210

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Retaspimycin Hydrochloride is a potent inhibitor of Hsp90 with EC50s of 119 nM for both Hsp90 and Grp9.

Retaspimycin Hydrochloride is a potent inhibitor of Hsp90 with EC50s of 119 nM for both Hsp90 and Grp9.

Tekniske data

Chemischer Name oder Material Retaspimycin Hydrochloride
CAS 857402-63-2
Farbe Pink
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C31H46ClN3O8
Menge 5 mg
Synonym IPI-504
Löslichkeitsinformationen 1M HCl : 100 mg/mL (160.21 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with 1M HCl) ∣DMSO : 60 mg/mL (96.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(NC1=C2O)/C(C)=C/C=C\[C@H](OC)[C@H](/C(C)=C/[C@@H]([C@H]([C@H](C[C@@H](CC2=C(C(O)=C1)NCC=C)C)OC)O)C)OC(N)=O.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 624.17
Formelmasse 624.17
Reinheit (%) 98.35%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.