Learn More
RETSCH PM 100 Mahlkugeln für Planeten-Kugelmühle
Zur Verwendung mit Retsch PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühlen
Marke:  RETSCH 05.368.0063
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00360kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10491213
  • 3.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Kleinere Kugeln werden für kolloidales Mahlen angeboten.
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkugel
1 cm
PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühlen
0,39 in.
Ideal für kolloidales Fräsen