Learn More
3M™ Wiederverwendbare Halbmaske und A2P3-Kombinationsfilter-Set
Dieses praktische und gebrauchsfertige Set beinhaltet eine 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske und einen A2P3-Filter in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox.
Marke:  3M™ 7100265073
560.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.77400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17716993
  • 850.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Inhalt: 1 x wiederverwendbare 3M™ Halbmaske und 1 x 3M™ Kombinationsfilter CF32 A2P3 R D DT-4041E.
  • Bietet A2P3-Schutz vor bestimmten organischen Dämpfen und Partikeln
  • Wird in einer nützlichen, wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Gebrauchsfertiges Atemschutzpaket
Wiederverwendbare 3M™ Halbmaske und A2P3-Filter
10/Karton
M
HF-3024