Learn More
3M™ Wiederverwendbare Halbmaske und A2P3-Kombinationsfilter-Set
Dieses praktische und gebrauchsfertige Set beinhaltet eine 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske und einen A2P3-Filter in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox.
850.00 € - 1005.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Gebrauchsfertiges Atemschutzpaket |
---|---|
Enthält | Wiederverwendbare 3M™ Halbmaske und A2P3-Filter |
Menge | 10/Karton |
Produktcode | Marke | Größe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17706993
|
3M™
7100265072 |
S | HF-3014 |
1005.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17716993
|
3M™
7100265073 |
M | HF-3024 |
850.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17776983
|
3M™
7100265044 |
L | HF-3034 |
850.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Beinhaltet 1 x 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske und 1 x 3M™ Kombinationsfilter CF32 A2P3 R D DT-4041E
- A2P3-Schutz gegen bestimmte organische Dämpfe und Partikel
- Wird in einer praktischen wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox geliefert
Spezifikation
Gebrauchsfertiges Atemschutzpaket | |
Wiederverwendbare 3M™ Halbmaske und A2P3-Filter | |
10/Karton |