Learn More
3M™ Wiederverwendbare Halbmaske und P3-Partikelfilter-Set
Dieses praktische und gebrauchsfertige Set beinhaltet eine 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske, einen P3-Filter und einen Vorfilter in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox.
Marke: 3M™ 7100265235
497.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.16400kg
Beschreibung
- Inhalt: 1 x wiederverwendbare 3M™ Halbmaske, 1 x 3M™ Partikelfilter PF10 P3 R D DT-1135E, 1 x 3M™ Vorsatzfilter SC-6600 und 1 x 3M™ Vorsatzfilter-Halterung SC-6602
- Bietet P3-Partikelschutz
- Wird in einer nützlichen, wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox geliefert
Spezifikation
Gebrauchsfertiges Atemschutzpaket | |
Wiederverwendbare 3M™ Halbmaske, P3-Filter und Vorsatzfilter | |
10/Karton |
M | |
HF-3021 |