Learn More
3M™ Wiederverwendbare Halbmaske und P3-Partikelfilter-Set
Dieses praktische und gebrauchsfertige Set beinhaltet eine 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske, einen P3-Filter und einen Vorfilter in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox.
685.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Gebrauchsfertiges Atemschutzpaket |
---|---|
Enthält | Wiederverwendbare 3M™ Halbmaske, P3-Filter und Vorsatzfilter |
Menge | 10/Karton |
Produktcode | Marke | Modell | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17786983
|
3M™
7100265070 |
HF-3011 | S |
685.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17756993
|
3M™
7100265235 |
HF-3021 | M |
685.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17796983
|
3M™
7100265071 |
HF-3031 | L |
685.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Beinhaltet 1 x 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske, 1 x 3M™ Partikelfilter PF10 P3 R D DT-1135E, 1 x 3M™ Vorfilter SC-6600 und 1 x 3M™ Vorfilter-Halterung SC-6602
- Bietet P3-Schutz gegen Partikel
- Wird in einer praktischen wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox geliefert
Spezifikation
Gebrauchsfertiges Atemschutzpaket | |
Wiederverwendbare 3M™ Halbmaske, P3-Filter und Vorsatzfilter | |
10/Karton |