Learn More
RG7112, MedChemExpress
Beschreibung
RG7112 is a potent, selective, first clinical, orally active and blood-brain barrier crossed MDM2-p53 inhibitor, with an IC50 of 18 nM and a KD of 11 nM for binding to MDM2.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | RG7112 |
| CAS | 939981-39-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C38H48Cl2N4O4S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | RO5045337 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 200 mg/mL (274.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]1([C@](C)(N(C(C2=CC=C(C=C2OCC)C(C)(C)C)=N1)C(N3CCN(CC3)CCCS(=O)(C)=O)=O)C4=CC=C(C=C4)Cl)C5=CC=C(C=C5)Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 727.78 |
| Mehr anzeigen |