Learn More
RGX-104 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098610
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16485346 100 mg -
16477197 5 mg 5 Milligramm
16460787 50 mg -
16450136 2 mg 2 Milligramm
16434478 10 mg 10 Milligramm
16433106 25 mg 25 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16485346
Marke: Medchem Express HY111498
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress RGX-104 hydrochloride is a small-molecule LXR agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
RGX-104 hydrochloride is a small-molecule LXR agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RGX-104 hydrochloride
CAS 610318-03-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C34H34Cl2F3NO3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (237.14 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O)CC1=CC=CC(OCC[C@H](N(CC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2Cl)CC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C)=C1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 632.54
Formelmasse 632.54
Reinheit (%) 99.14%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation